Läs mer
2-Methyl Thiophenothiazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methylthiophenothiazine |
| CAS | 7643-08-5 |
| Molekylformel | C13 H11 N S2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Methylthiophenothiazine |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11NS2/c1-15-9-6-7-13-11(8-9)14-10-4-2-3-5-12(10)16-13/h2-8,14H,1H3 |
| LEDER | CSc1ccc2Sc3ccccc3Nc2c1 |
| IUPAC-namn | 2-methylsulfanyl-10H-phenothiazine |
| Molekylvikt (g/mol) | 245.36 |
| Formel vikt | 245.0333 |