Läs mer
2'-metylacetanilid, 98+%
Produktkod. 11419040
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11419040 100 g 100g
11409040 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11419040 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13235.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 120-66-1 | C9H11NO | 149,193 g/mol
Acetanilid används som en hämmare av peroxider och stabilisator för cellulosaesterlack. Det används som en mellanprodukt för syntes av gummiacceleratorer, färgämnen och färgämnen mellanprodukter och kamfer. Det används som en prekursor i penicillinsyntes och andra läkemedel inklusive smärtstillande medel och intermediärer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Acetanilid används som en hämmare av peroxider och stabilisator för cellulosaesterlack. Det används som en mellanprodukt för syntes av gummiacceleratorer, färgämnen och färgämnen mellanprodukter och kamfer. Det används som en prekursor i penicillinsyntes och andra läkemedel inklusive smärtstillande medel och intermediärer.
Löslighet Det är lätt
lösligt i aceton, kloroform, toluen, bensen.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Stabil under vanliga förhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 120-66-1
Molekylformel C9H11NO
Molekylvikt (g/mol) 149.193
MDL-nummer MFCD00014961
InChI-nyckel BPEXTIMJLDWDTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-acetotoluidide, 2'-methylacetanilide, n-o-tolyl acetamide, n-2-methylphenyl acetamide, acetyl-o-toluidine, n-acetyl-o-toluidine, o-acetotoluide, acetamide, n-2-methylphenyl, o-methylacetanilide, n-o-tolylacetamide
PubChem CID 8443
IUPAC-namn N-(2-metylfenyl)acetamid
LEDER CC1=CC=CC=C1NC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Methylacetanilide
Smältpunkt 109 °C till 112 °C
Densitet 1.16
Kokpunkt 296 °C
Kvantitet 100 g
Beilstein 2207054
Merck Index 14,74
Löslighetsinformation Det är lätt lösligt i aceton, kloroform, toluen, bensen.
Formel vikt 149.19
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.