Läs mer
2'-Metylacetofenon, 98 %
Produktkod. 11469203
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11469203 100 g 100g
11379579 5 g 5g
11459203 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11469203 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11695.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 577-16-2 | C9H10O | 134,178 g/mol
2'-Methylacetofenon kan användas i vanilj, körsbär, mandel, kumarin och olika nötnyanser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 2 -Methylacetofenon kan användas
i ′vanilj, körsbär, mandel, kumarin och olika nötnyanser.
Löslighet
Löslig i etanol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 577-16-2
Molekylformel C9H10O
Molekylvikt (g/mol) 134.178
MDL-nummer MFCD00008734
InChI-nyckel YXWWHNCQZBVZPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-methylacetophenone, 1-o-tolyl ethanone, 2-methylacetophenone, o-methylacetophenone, 2-acetyltoluene, o-acetyltoluene, 1-2-methylphenyl ethanone, ethanone, 1-2-methylphenyl, 2'-methylacetylphenone, acetophenone, 2'-methyl
PubChem CID 11340
IUPAC-namn 1-(2-metylfenyl)etanon
LEDER CC1=CC=CC=C1C(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Methylacetophenone
Densitet 1.02
Kokpunkt 214 °C
Flampunkt 75 °C (167 °F)
Brytningsindex 1.5318
Kvantitet 100 g
Beilstein 907005
Löslighetsinformation Löslig i etanol. Olöslig i vatten.
Formel vikt 134.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.