Läs mer
2'-Metylacetofenon, 98 %
Produktkod. 10722515 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10722515 5 g Glasflaska 5g
10606522 25 g Glasflaska 25g
10147953 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10722515 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 126160050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 577-16-2 | C9H10O | 134,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 577-16-2
Molekylformel C9H10O
Molekylvikt (g/mol) 134.18
MDL-nummer MFCD00008734
InChI-nyckel YXWWHNCQZBVZPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-methylacetophenone, 1-o-tolyl ethanone, 2-methylacetophenone, o-methylacetophenone, 2-acetyltoluene, o-acetyltoluene, 1-2-methylphenyl ethanone, ethanone, 1-2-methylphenyl, 2'-methylacetylphenone, acetophenone, 2'-methyl
PubChem CID 11340
IUPAC-namn 1-(2-metylfenyl)etanon
LEDER CC1=CC=CC=C1C(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Methylacetophenone
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0260g/mL, 1.026
Kokpunkt 214 °C
Flampunkt 75 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3C6H4COCH3
Brytningsindex 1,5290 till 1,533
Kvantitet 5 g
Beilstein 07, 306
Formel vikt 134.18
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.