Läs mer
2-Methylalanine-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methylalanine dimethyl-d6 |
| CAS | 50348-93-1 |
| Molekylformel | C4 2H6 H3 N O2 . Cl H |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Alanine-3,3,3-d3','2-(methyl-d3)-, 2-(Methyl-d3)alanine-3,3,3-d3, Isovaline-2',2',2',4,4,4-d6, 2-Amino-2-methylpropanoic acid D6 (di(methyl-D3)), 2-Amino-2-(methyl-d3)propanoic-3,3,3-d3 acid, 2-Amino-2-(trideuteriomethyl)-3,3,3-trideuteriopropionic acid, 2-Aminoisobutyric acid-d6, Aminoisobutyric acid-d6, α,α-Di(methyl-d3)glycine, α-Methylalanine-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO2.ClH/c1-4(2,5)3(6)7;/h5H2,1-2H3,(H,6,7);1H/i1D3,2D3; |
| LEDER | Cl.[2H]C([2H])([2H])C(N)(C(=O)O)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 2-amino-3,3,3-trideuterio-2-(trideuteriomethyl)propanoic acid;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 145.62 |
| Formel vikt | 145.0777 |