Läs mer
2-Methylallylmagnesium chloride, 0.5M solution in THF, AcroSeal™
Produktkod. 10274714 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10274714 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 10274714 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 427411000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 5674-02-2 | C4H9ClMg | 116.87 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylallylmagnesium chloride
Färg Colorless to Yellow
Namnnotering 0.5M solution in THF
CAS 5674-02-2, 109-99-9
Kokpunkt 65.0°C to 67.0°C
CAS Min % 5.02, 91.21
CAS Max % 8.79, 94.98
Molekylformel C4H9ClMg
Linjär formel H2C=C(CH3)CH2MgCl
MDL-nummer MFCD00000471
Koncentration 0.4 to 0.7M
Densitet 0.9150g/mL, 0.915
Synonym isobutylmagnesium chloride, magnesium, chloro 2-methylpropyl, isobutylmagnesium chloride solution, 2.0 m in diethyl ether, isobutylmagnesiumchloride, ibumgcl, i-bumgcl, i-butylmagnesium chloride, isobutyl magnesium chloride, chloro 2-methylpropyl magnesium, chloro-2-methylpropyl magnesium
InChI-nyckel YUPZOKFCNKSJTR-UHFFFAOYSA-M
LEDER CC(C)C[Mg]Cl
IUPAC-namn chloro(2-methylpropyl)magnesium
Molekylvikt (g/mol) 116.87
PubChem CID 4384856
Formel vikt 114.86
Förpackning AcroSeal™ Glass Bottle
Kvantitet 100 mL
Flampunkt −21°C
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Methylallylmagnesium chloride, 0.5M solution in THF
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 2
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H261-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P231+P232-Hanteras under inert gas. Skyddas från fukt.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.