Läs mer
2-(Methylamino)-1H-purin-6(7H)-one, MedChemExpress
Produktkod. 16476077
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16476077 5 mg
16464596 100 mg
16429886 50 mg
16403358 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16476077 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101412
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
MedChemExpress 2-(Methylamino)-1H-purin-6(7H)-one (N2-Methylguanine) is a modified nucleoside. 2-(Methylamino)-1H-purin-6(7H)-one is an endogenous methylated nucleoside found in human fluids.
2-(Methylamino)-1H-purin-6(7H)-one (N2-Methylguanine) is a modified nucleoside. 2-(Methylamino)-1H-purin-6(7H)-one is an endogenous methylated nucleoside found in human fluids.
Tekniske data
Kemiskt namn eller material 2-(Methylamino)-1H-purin-6(7H)-one
Fysisk form Solid
CAS 10030-78-1
Färg Earth Yellow
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C6H7N5O
Synonym N2-methylguanine
Löslighetsinformation H2O : 1 mg/mL (6.06 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣DMSO : 1 mg/mL (6.06 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble) ∣THF : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble) ∣1M NaOH : < 1 mg/mL (ultrasonic;adjust pH to 12 with NaOH) (insoluble) ∣Acetone : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble) ∣0.1 M HCL : < 1 mg/mL (ultrasonic;adjust pH to 2 with HCl) (insoluble) ∣DMF : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
LEDER O=C1N=C(NC)NC2=C1NC=N2
Molekylvikt (g/mol) 165.15
Formel vikt 165.15
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.