Läs mer
2-Methylamino-3-amino-6-methoxypyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methylamino-3-amino-6-methoxypyridine |
| CAS | 90817-34-8 |
| Molekylformel | C7 H11 N3 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11N3O/c1-9-7-5(8)3-4-6(10-7)11-2/h3-4H,8H2,1-2H3,(H,9,10) |
| LEDER | CNc1nc(OC)ccc1N |
| IUPAC-namn | 6-methoxy-2-N-methylpyridine-2,3-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 153.182 |
| Formel vikt | 153.09 |