Läs mer
2-metylamino-3-metylpyridin-5-borsyra pinakolester, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15421306
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15421306 250 mg 250mg
15411306 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15421306 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54534.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1111637-92-3 | C13H21BN2O2 | 248.133 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel, luft, värme. Förvara vid kall temperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1111637-92-3
Molekylformel C13H21BN2O2
Molekylvikt (g/mol) 248.133
MDL-nummer MFCD12923387
InChI-nyckel VZNAKHVRKWXDMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,3-dimethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, 2-methylamino-3-methylpyridine-5-boronic acid pinacol ester, 2-n-methylamino-3-methylpyridine-5-boronic acid pinacol ester, 5-methyl-6-methylamino pyridine-3-boronic acid pinacol ester, methyl-3-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridin-2-yl-amine, n,3-dimethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, n,3-dimethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyridinamine, n-methyl-3-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine
PubChem CID 57416512
IUPAC-namn N,3-dimetyl-5-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-amin
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(N=C2)NC)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylamino-3-methylpyridine-5-boronic acid pinacol ester
Smältpunkt 105°C to 108°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 248.13
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.