Läs mer
2'-(Methylamino)-5'-nitro-succinanilic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2'-(Methylamino)-5'-nitro-succinanilic Acid |
| CAS | 91332-91-1 |
| Molekylformel | C11H13N3O5 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 4-[[2-(Methylamino)-5-nitrophenyl]amino]-4-oxo-butanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13N3O5/c1-12-8-3-2-7(14(18)19)6-9(8)13-10(15)4-5-11(16)17/h2-3,6,12H,4-5H2,1H3,(H,13,15)(H,16,17) |
| LEDER | CNc1ccc(cc1NC(=O)CCC(=O)O)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 4-[2-(methylamino)-5-nitroanilino]-4-oxobutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 267.24 |
| Formel vikt | 267.0855 |