Läs mer
2'-(Methylamino)-5'-nitro-succinanilic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2'-(Methylamino)-5'-nitro-succinanilic Acid |
| CAS | 91332-91-1 |
| Molekylformel | C11H13N3O5 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 4-[[2-(Methylamino)-5-nitrophenyl]amino]-4-oxo-butanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13N3O5/c1-12-8-3-2-7(14(18)19)6-9(8)13-10(15)4-5-11(16)17/h2-3,6,12H,4-5H2,1H3,(H,13,15)(H,16,17) |
| LEDER | CNc1ccc(cc1NC(=O)CCC(=O)O)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 4-[2-(methylamino)-5-nitroanilino]-4-oxobutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 267.24 |
| Formel vikt | 267.0855 |
Produkttitel
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?