Läs mer
(2-Methylamino-5-nitrophenyl)phenylmethanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2-Methylamino-5-nitrophenyl)phenylmethanone |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12N2O3/c1-15-13-8-7-11(16(18)19)9-12(13)14(17)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,15H,1H3 |
| Formel vikt | 256.0848 |