Läs mer
2-(Metylamino)-6,7-dihydro-3H-purin-6-on, TRC
Produktkod. 30483483
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30483483 10 mg
1 options
Produktkod. 30483483 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM28682810MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-(Methylamino)-6,7-dihydro-3H-purin-6-one
CAS 10030-78-1
Molekylformel C6 H7 N5 O
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C6H7N5O/c1-7-6-10-4-3(5(12)11-6)8-2-9-4/h2H,1H3,(H3,7,8,9,10,11,12)
LEDER CN=C1NC(=O)c2nc[nH]c2N1
IUPAC-namn 2-metylimino-3,9-dihydropurin-6-on
Molekylvikt (g/mol) 165.153
Formel vikt 165.065