Läs mer
2-(Methylamino)benzamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Methylamino)benzamide |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N2O/c1-10-7-5-3-2-4-6(7)8(9)11/h2-5,10H,1H3,(H2,9,11) |
| Formel vikt | 150.0793 |