missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-(methylamino)benzene-1-sulfonamide, TRC

Produktkod. 30481920
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30481920 10 mg
30473463 50 mg
30478542 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30481920 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM28890810MG

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 21639-28-1
Molekylformel C7H10N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 186.23
IUPAC-namn 2-(methylamino)benzenesulfonamide
LEDER CNc1ccccc1S(=O)(=O)N

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-(methylamino)benzene-1-sulfonamide
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C7H10N2O2S/c1-9-6-4-2-3-5-7(6)12(8,10)11/h2-5,9H,1H3,(H2,8,10,11)
Formel vikt 186.0463
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.