Läs mer
2-(methylamino)ethane-1-thiol hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(methylamino)ethane-1-thiol hydrochloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H9NS.ClH/c1-4-2-3-5;/h4-5H,2-3H2,1H3;1H |
| Formel vikt | 127.0222 |