Läs mer
2-(Methylamino)ethanol, 99%
Produktkod. 11420777
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11420777 100 mL 100ml
11430777 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11420777 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23180.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 109-83-1 | C3H9NO | 75.11 g/mol
2-(Metylamino)etanol används som mellanprodukt i syntetisk kemi. Den finner användning inom olika områden som textilsmörjmedel, polermedel, tvättmedel och i produkter för personlig vård. Det är också involverat i elektrostatiska bilbeläggningar och i sur gasskrubbning. Vidare fungerar det som en mellanprodukt i polymerer och läkemedel. Utöver detta används det som lösningsmedel i naturgasbearbetningsindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-(Methylamino)ethanol används som mellanprodukt i syntetisk kemi. Den finner användning inom olika områden som textilsmörjmedel, polermedel, tvättmedel och i produkter för personlig vård. Det är också involverat i elektrostatiska bilbeläggningar och i sur gasskrubbning. Vidare fungerar det som en mellanprodukt i polymerer och läkemedel. Utöver detta används det som lösningsmedel i naturgasbearbetningsindustrin.
Löslighet
Blandbar med vatten, alkohol och eter.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel, syror, koppar, kopparlegeringar, zink och galvaniserat järn.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-83-1
Molekylformel C3H9NO
Molekylvikt (g/mol) 75.11
MDL-nummer MFCD00002839
InChI-nyckel OPKOKAMJFNKNAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylamino ethanol, n-methylethanolamine, methylethanolamine, ethanol, 2-methylamino, methylethylolamine, n-methylaminoethanol, n-methylmonoethanolamine, n-monomethylethanolamine, 2-hydroxyethyl methylamine, monomethylaminoethanol
PubChem CID 8016
ChEBI CHEBI:21763
IUPAC-namn 2-(metylamino)etanol
LEDER CNCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Methylamino)ethanol
Smältpunkt -5°C
Densitet 0.939
Kokpunkt 159°C
Flampunkt 74°C (165°F)
Odör Ammonia-like
Linjär formel CH3NH(CH2)2OH
Brytningsindex 1.44
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN2735
Beilstein 1071196
Merck Index 14,6015
Löslighetsinformation Miscible with water,alcohol and ether.
Formel vikt 75.11
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-(Methylamino)ethanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Methylethanolamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.