Läs mer
2-(Metylamino)etanol, 99 %
Beskrivning
2-(Metylamino)etanol används som mellanprodukt i syntetisk kemi. Den finner användning inom olika områden som textilsmörjmedel, polermedel, tvättmedel och i produkter för personlig vård. Det är också involverat i elektrostatiska bilbeläggningar och i sur gasskrubbning. Vidare fungerar det som en mellanprodukt i polymerer och läkemedel. Utöver detta används det som lösningsmedel i naturgasbearbetningsindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
2-(Methylamino)ethanol används som mellanprodukt i syntetisk kemi. Den finner användning inom olika områden som textilsmörjmedel, polermedel, tvättmedel och i produkter för personlig vård. Det är också involverat i elektrostatiska bilbeläggningar och i sur gasskrubbning. Vidare fungerar det som en mellanprodukt i polymerer och läkemedel. Utöver detta används det som lösningsmedel i naturgasbearbetningsindustrin.
Löslighet
Blandbar med vatten, alkohol och eter.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel, syror, koppar, kopparlegeringar, zink och galvaniserat järn.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Methylamino)ethanol |
| Smältpunkt | -5 °C |
| Densitet | 0.939 |
| Kokpunkt | 159 °C |
| Flampunkt | 74 °C (165 °F) |
| Odör | Ammoniakliknande |
| Linjär formel | CH3NH(CH2)2OH |
| Brytningsindex | 1.44 |
| Kvantitet | 500 mL |
| UN-nummer | UN2735 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.