Läs mer
2-(Metylamino)etanol, 99 %
Produktkod. 10522751 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
10 kg
Förpackning:
Glasflaska
Metalltrumma
Förpackningsstorlek:
10kg
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10522751 500 g Glasflaska 500g
10367773 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
10351474 10 kg Metalltrumma 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10522751 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 158265000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 109-83-1 | C3H9NO | 75,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-83-1
Molekylformel C3H9NO
Molekylvikt (g/mol) 75.11
MDL-nummer MFCD00002839
InChI-nyckel OPKOKAMJFNKNAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylamino ethanol, n-methylethanolamine, methylethanolamine, ethanol, 2-methylamino, methylethylolamine, n-methylaminoethanol, n-methylmonoethanolamine, n-monomethylethanolamine, 2-hydroxyethyl methylamine, monomethylaminoethanol
PubChem CID 8016
ChEBI CHEBI:21763
IUPAC-namn 2-(metylamino)etanol
LEDER CNCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Methylamino)ethanol
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -3,0 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9300g/mL, 0.93
Kokpunkt 159,0 °C
Flampunkt 72 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3NHCH2CH2OH
Brytningsindex 1,4380 till 1,4400
Kvantitet 500 g
Beilstein 04, 276
Merck Index 15, 6089
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: blandig
Viskositet 13 mPa (20 °C)
Formel vikt 75.11
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.