Läs mer
2-(Metylamino)etanol, TRC
Produktkod. 30137733
Change view
Kvantitet:
5 mL
50 mL
100 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137733 100 mL
30137394 50 mL
30003448 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137733 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM286090100ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-83-1
Molekylformel C3 H9 N O
Molekylvikt (g/mol) 75.1097
Synonym 2-(Methylamino)ethanol (ACI), (2-Hydroxyethyl)methylamine, (Hydroxyethyl)methylamine, 2-(N-Methylamino)ethanol, 2-Hydroxy-N-methylethylamine, 2-Hydroxyethyl-N-methylamine, 2-Methylamino-1-ethanol, 2-N-Monomethylaminoethanol, Amietol M 11, Amino Alcohol MMA, Methyl(2-hydroxyethyl)amine, Methyl(hydroxyethyl)amine, Methyl(β-hydroxyethyl)amine, Methylaminoethanol, Methylethanolamine, Methylethylolamine, Monomethylaminoethanol, Monomethylethanolamine, Monomethylmonoethanolamine, N-(2-Hydroxyethyl)-N-methylamine, N-(2-Hydroxyethyl)methylamine, N-Methyl-2-aminoethanol, N-Methyl-2-ethanolamine, N-Methyl-2-hydroxyethanamine, N-Methyl-2-hydroxyethylamine, N-Methyl-N-(2-hydroxyethyl)amine, N-Methyl-N-(β-hydroxyethyl)amine, N-Methyl-N-hydroxyethylamine, N-Methylaminoethanol, N-Methylethanolamine, N-Methylmonoethanolamine, N-Monomethylaminoethanol, N-Monomethylethanolamine, NMEA, NSC 62776, Yubao, β-(Methylamino)ethanol, 2-(Methylamino)ethanol
IUPAC-namn 2-(metylamino)etanol
LEDER CNCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-methylethanolamine
Anteckningar om renhetsgrad GC
Kvantitet 100 mL
InChI formel InChI=1S/C3H9NO/c1-4-2-3-5/h4-5H,2-3H2,1H3
Formel vikt 75.0684
Procent renhet >95%