Läs mer
2-(Methylamino)ethyl Methanethiosulfonate Hydrobromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Methylamino)ethyl Methanethiosulfonate Hydrobromide |
| CAS | 760998-74-1 |
| Molekylformel | C4H12BrNO2S2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Methanesulfonothioic Acid S-[2-(Methylamino)ethyl]ester Hydrobromide |
| InChI formel | InChI=1S/C4H11NO3S.BrH/c1-5-3-4-8-9(2,6)7;/h5H,3-4H2,1-2H3;1H |
| LEDER | Br.CNCCOS(=O)(=O)C |
| IUPAC-namn | 2-(methylamino)ethyl methanesulfonate;hydrobromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 250.18 |
| Formel vikt | 232.9721 |