Läs mer
2-(metylamino)oktansyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Methylamino)octanoic Acid |
| CAS | 101080-67-5 |
| Molekylformel | C9H19NO2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H19NO2/c1-3-4-5-6-7-8(10-2)9(11)12/h8,10H,3-7H2,1-2H3,(H,11,12) |
| LEDER | CCCCCCC(C(=O)O)NC |
| IUPAC-namn | 2-(metylamino)oktansyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 173.25 |
| Formel vikt | 173.1416 |