Läs mer
2-(metylamino)oktansyra, TRC
Produktkod. 30476419
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30476419 10 mg
1 options
Produktkod. 30476419 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM28705310MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Methylamino)octanoic Acid
CAS 101080-67-5
Molekylformel C9H19NO2
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C9H19NO2/c1-3-4-5-6-7-8(10-2)9(11)12/h8,10H,3-7H2,1-2H3,(H,11,12)
LEDER CCCCCCC(C(=O)O)NC
IUPAC-namn 2-(metylamino)oktansyra
Molekylvikt (g/mol) 173.25
Formel vikt 173.1416