missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-(Methylamino)pyridine, 98%

Produktkod. 11464140
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11464140 25 g 25g
11445617 1 g 1g
11455617 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11464140 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23589.14
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 4597-87-9 | C6H8N2 | 108.14 g/mol

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 4597-87-9
Molekylformel C6H8N2
Molekylvikt (g/mol) 108.14
MDL-nummer MFCD00006250
InChI-nyckel SVEUVITYHIHZQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylamino pyridine, 2-methylaminopyridine, 2-pyridinamine, n-methyl, methylamino-2 pyridine, n-2-pyridylmethylamine, pyridine, 2-methylamino, n-methyl-2-pyridinamine, 2-pyridinamine, n-methyl-9ci, n-methyl pyridimine
PubChem CID 20727
IUPAC-namn N-metylpyridin-2-amin
LEDER CNC1=CC=CC=N1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-(Methylamino)pyridine
Smältpunkt 14°C to 15°C
Densitet 1.06
Kokpunkt 200°C to 201°C
Flampunkt 87°C (188°F)
Brytningsindex 1.578
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 108188
Formel vikt 108.14
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.