missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(+/-)-2-(Methylamino)succinic acid, monohydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (+/-)-2-(Methylamino)succinic acid, monohydrate |
| CAS | 303750-06-3 |
| Molekylformel | C5 H9 N O4 . H2 O |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO4.H2O/c1-6-3(5(9)10)2-4(7)8;/h3,6H,2H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10);1H2 |
| LEDER | O.CNC(CC(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-(methylamino)butanedioic acid;hydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 165.144 |
| Formel vikt | 165.064 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?