Läs mer
2-Methylaminobenzoic Acid, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 119-68-6 |
| Smältpunkt | 170°C to 175°C |
| MDL-nummer | MFCD00002424 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 2-Methylaminobenzoic acid, N-Methylanthranilic acid, 2-Methylaminobenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 151.16 |
| Kvalitet | Research |