Läs mer
2-Methylaminopyridine, 98%, ACROS Organics™
Produktkod. 10795072 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
5g; Glass bottle
Produktkod.
10795072 5g; Glass bottle
1 options
Produktkod. 10795072 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 198440050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylaminopyridine
CAS 4597-87-9
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Colorless to Yellow
Densitet 1.05g/mL
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C6H8N2
MDL-nummer MFCD00006250
Kvantitet 5 g
Synonym 2-methylamino pyridine, 2-methylaminopyridine, 2-pyridinamine, n-methyl, methylamino-2 pyridine, n-2-pyridylmethylamine, pyridine, 2-methylamino, n-methyl-2-pyridinamine, 2-pyridinamine, n-methyl-9ci, n-methyl pyridimine
InChI-nyckel SVEUVITYHIHZQE-UHFFFAOYSA-N
LEDER CNC1=CC=CC=N1
IUPAC-namn N-methylpyridin-2-amine
Molekylvikt (g/mol) 108.14
PubChem CID 20727
Formel vikt 108.14
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Liquid