Läs mer
2-Methylaminothioacetamide Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methylaminothioacetamide Hydrochloride |
| CAS | 118020-65-8 |
| Molekylformel | C3H9ClN2S |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2-(Methylamino)ethanethioamide Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8N2S.ClH/c1-5-2-3(4)6;/h5H,2H2,1H3,(H2,4,6);1H |
| LEDER | Cl.CNCC(=S)N |
| IUPAC-namn | 2-(methylamino)ethanethioamide;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 140.63 |
| Formel vikt | 140.0175 |