Läs mer
2-metylanisol, 99 %
Produktkod. 11491598
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11491598 50 g 50g
11401608 250 g 250g
11481598 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11491598 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13897.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 578-58-5 | C8H10O | 122,167 g/mol
Det katalytiska systemet av disubstituerade aromater optimerades för 2-metylanisolreduktionen genom ett korrekt val av amin/Rh-förhållandet som bör vara tillräckligt högt för att stabilisera mycket små kolloidala rodiumpartiklar och tillräckligt lågt för att undvika deaktivering. Den totala syntesen av (± )-heliannuol D och dess epimer har fullbordats i 9 steg och 12 % totalt utbyte från 2-metylanisol. Den termiska aktiveringen av 2-metylanisol (°60 C) av Ir(III)-komplexet TpMe2Ir (C6H5)2(N2)(1; TpMe2= hydrotris(3,5-dimetylpyrazolyl)borat) gav en blandning av hydridkomplex. Den totala syntesen av den fenoliska sesquiterpenen mutisiantol har åstadkommits i 12 steg från den lättillgängliga 2-metylanisolen. Det katalytiska systemet optimerades för 2-metylanisolreduktionen genom ett korrekt val av amin/Rh-förhållandet som bör vara tillräckligt högt för att stabilisera mycket små kolloidala rodiumpartiklar och tillräckligt lågt för att undvika deaktivering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det katalytiska systemet av disubstituerade aromater optimerades för 2-metylanisolreduktionen genom ett korrekt val av amin/Rh-förhållandet som bör vara tillräckligt högt för att stabilisera mycket små kolloidala rodiumpartiklar och tillräckligt lågt för att undvika deaktivering. Den totala syntesen av (± )-heliannuol D och dess epimer har fullbordats i 9 steg och 12 % totalt utbyte från 2-metylanisol. Den termiska aktiveringen av 2-metylanisol (°60 C) av Ir(III)-komplexet TpMe2Ir (C6H5)2(N2)(1; TpMe2= hydrotris(3,5-dimetylpyrazolyl)borat) gav en blandning av hydridkomplex. Den totala syntesen av den fenoliska sesquiterpenen mutisiantol har åstadkommits i 12 steg från den lättillgängliga 2-metylanisolen. Det katalytiska systemet optimerades för 2-metylanisolreduktionen genom ett korrekt val av amin/Rh-förhållandet som bör vara tillräckligt högt för att stabilisera mycket små kolloidala rodiumpartiklar och tillräckligt lågt för att undvika deaktivering.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 578-58-5
Molekylformel C8H10O
Molekylvikt (g/mol) 122.167
MDL-nummer MFCD00008373
InChI-nyckel DTFKRVXLBCAIOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylanisole, o-methylanisole, 2-methoxytoluene, o-cresol methyl ether, o-cresyl methyl ether, anisole, o-methyl, benzene, 1-methoxy-2-methyl, methyl o-tolyl ether, o-methoxytoluene, 2-methylmethoxybenzene
PubChem CID 33637
IUPAC-namn 1-metoxi-2-metylbensen
LEDER CC1=CC=CC=C1OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylanisole
Densitet 0.985
Kokpunkt 170 °C till 172 °C
Flampunkt 51 °C (123 °F)
Brytningsindex 1.517
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3271
Beilstein 1857415
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 122.17
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Methylanisole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methylanisole
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.