Läs mer
2-metylanisol, TRC
Produktkod. 30482699
Change view
Kvantitet:
150 g
Produktkod. Kvantitet
30482699 150 g
1 options
Produktkod. 30482699 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM266330150G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylanisole
CAS 578-58-5
Molekylformel C8H10O
Kvantitet 150 g
Synonym o-Methylanisole, 1-Methoxy-2-methylbenzene, 2-Cresol Methyl Ether, 2-Methoxytoluene, 2-Methyl-1-methoxybenzene, Methyl o-Cresyl Ether, Methyl o-Methylphenyl ether, Methyl o-Tolyl Ether, NSC 6253, o-Cresol Methyl Ether, o-Cresyl Methyl Ether, o-Methoxytoluene, o-Methylanisole
InChI formel InChI=1S/C8H10O/c1-7-5-3-4-6-8(7)9-2/h3-6H,1-2H3
LEDER COc1ccccc1C
IUPAC-namn 1-metoxi-2-metylbensen
Molekylvikt (g/mol) 122.16
Formel vikt 122.0732