Läs mer
2-Methylanthraquinone, 97%
Produktkod. 11439100
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11439100 50 g 50g
11449100 250 g 250g
11429100 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11439100 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14502.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 84-54-8 | C15H10O2 | 222.243 g/mol
2-Methylantraquinone används som en farmaceutisk mellanprodukt. Det används i smogfärgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Methylantraquinone används som en farmaceutisk mellanprodukt. Det används i smogfärgämnen.
Löslighet Lösligt i vatten 1,234 mg/L vid 25 C.
°
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 84-54-8
Molekylformel C15H10O2
Molekylvikt (g/mol) 222.243
MDL-nummer MFCD00001235
InChI-nyckel NJWGQARXZDRHCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylanthraquinone, tectoquinone, 2-methyl anthraquinone, techtoquinone, tectochinon, 2-methyl-9,10-anthraquinone, 9,10-anthracenedione, 2-methyl, beta-methylanthraquinone, 2-methylanthra-9,10-quinone, anthraquinone, 2-methyl
PubChem CID 6773
ChEBI CHEBI:9427
IUPAC-namn 2-metylantracen-9,10-dion
LEDER CC1=CC2=C(C=C1)C(=O)C3=CC=CC=C3C2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylanthraquinone
Smältpunkt 170°C to 174°C
Flampunkt 209°C (408°F)
Kvantitet 50 g
Beilstein 2050523
Merck Index 14,6021
Löslighetsinformation Soluble in water 1.234mg/L @ 25°C.
Formel vikt 222.24
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.