Läs mer
2-metylbensenamin (o-toluidin), Mikromol™
Produktkod. 18053300
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
18053300 100 mg
1 options
Produktkod. 18053300 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0563.02
 Begränsad artikel
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2-metylbensenamin (o-toluidin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-Toluidine
CAS 95-53-4
Analyt- eller komponentnamn o-Toluidine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H9 N
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Prilocaine Hydrochloride Imp. B (EP), Prilocaine Imp. B (EP), Prilocaine USP Related Compound A, Prilocaine USP RC A, 2-Methylbenzenamine, o-Toluidine, Prilocaine Related Compound A, Prilocaine Hydrochloride Impurity B, Prilocaine Impurity B
InChI formel InChI=1S/C7H9N/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5H,8H2,1H3
LEDER Cc1ccccc1N
IUPAC-namn 2-metylanilin
Molekylvikt (g/mol) 107.15
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 107,0735 g/mol