Läs mer
2-metylbensenboronsyra, 98 %
Produktkod. 11456386
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11456386 25 g 25g
11436386 1 g 1g
11446386 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11456386 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23154.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-10-2026
CAS: 16419-60-6 | C7H9BO2 | 135,96 g/mol
2-Metylbensenboronsyra är ett reagens som används för Pd-katalyserad arylering med Suzuki-Miyaura-korskoppling i vatten, ruteniumkatalyserade direkta aryleringsreaktioner, ligandfria kopparkatalyserade kopplingsreaktioner, Rhodium-katalyserade asymmetriska 1,4-additionsreaktioner. Reagens som används vid beredning av kirala monofosforligander i asymmetrisk Suzuki-Miyaura-kopplingsreaktion, humana farnesylpyrofosfatsyntasinhibitorer som antitumörmedel för multipelt myelomceller
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-Methylbenzeneboronic acid är ett reagens som används för Pd-katalyserad arylering med Suzuki-Miyaura-korskoppling i vatten, ruteniumkatalyserade direkta aryleringsreaktioner, ligandfria kopparkatalyserade kopplingsreaktioner, Rhodium-katalyserad asymmetrisk 1,4-additionsreaktion. Reagens som används vid framställning av kirala monofosforligander i asymmetrisk Suzuki-Miyaura-kopplingsreaktion, Human farnesylpyrofosfatsyntasinhibitorer som antitumörmedel för multipelt myelomceller
Löslighet
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16419-60-6
Molekylformel C7H9BO2
Molekylvikt (g/mol) 135.96
MDL-nummer MFCD00093526
InChI-nyckel NSJVYHOPHZMZPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-tolylboronic acid, o-tolylboronic acid, 2-methylbenzeneboronic acid, 2-methylphenyl boronic acid, o-methylphenylboronic acid, 2-methylphenyl boranediol, tolylboronic acid, o-tolueneboronic acid, toluene-2-boronic acid, boronic acid, methylphenyl
PubChem CID 2733267
IUPAC-namn (2-metylfenyl)borsyra
LEDER CC1=CC=CC=C1B(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylbenzeneboronic acid
Smältpunkt ∼162 °C till 164 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2935796
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 135.96
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.