Läs mer
2-Methylbenzenesulfonic Acid Dihydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methylbenzenesulfonic Acid Dihydrate |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O3S.2H2O/c1-6-4-2-3-5-7(6)11(8,9)10;;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);2*1H2 |
| Formel vikt | 208.04 |