Läs mer
2-Methylbenzhydrol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (RS)-(2-Methylphenyl)phenylmethanol (2-Methylbenzhydrol) |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14O/c1-11-7-5-6-10-13(11)14(15)12-8-3-2-4-9-12/h2-10,14-15H,1H3 |
| Formel vikt | 198.1045 |