Läs mer
2-Methylbenzimidazole, 98%
Produktkod. 11493517
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11493517 1 kg 1000g
11403527 50 g 50g
11413527 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11493517 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17290.0B
Request Bulk or Custom Format
CAS: 615-15-6 | C8H8N2 | 132.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 615-15-6
Molekylformel C8H8N2
Molekylvikt (g/mol) 132.17
MDL-nummer MFCD00005598
InChI-nyckel LDZYRENCLPUXAX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11984
LEDER CC1=NC2=CC=CC=C2N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylbenzimidazole
Smältpunkt 174°C to 178°C
Kvantitet 1 kg
Beilstein 112264
Synonym 2-methylbenzimidazole, 2-methyl-1 h-benzo d imidazole, 1 h-benzimidazole, 2-methyl, benzimidazole, 2-methyl, 2-methyl-1 h-benzoimidazole, 2-methyl-1h-1,3-benzodiazole, acetamidine, n-n'-o-phenylene, 2-methyl benzimidazole, unii-zh8iww7y8b, 2-methylbenaimidazole
IUPAC-namn 2-metyl-lH-l,3-bensodiazol
Formel vikt 132.17
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.