Läs mer
2-metylbensofenon, 98+%
Produktkod. 11462497
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11462497 10 g 10g
11472497 50 g 50g
11482497 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11462497 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14779.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 131-58-8 | C14H12O | 196,249 g/mol
2-Metylbensofenon, används som ett viktigt råmaterial och intermediär i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 2-Methylbenzophenone, används som en viktig råvara
och intermediär i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Stabil under normal temperatur och tryck.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 131-58-8
Molekylformel C14H12O
Molekylvikt (g/mol) 196.249
MDL-nummer MFCD00008518
InChI-nyckel CKGKXGQVRVAKEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylbenzophenone, o-methylbenzophenone, methanone, 2-methylphenyl phenyl, phenyl o-tolyl ketone, 2-methylphenyl phenyl methanone, benzophenone, 2-methyl, 2-methylphenyl-phenylmethanone, unii-lsn1480nff, phenyl tolyl ketone, phenyl 2-tolyl ketone
PubChem CID 67230
IUPAC-namn (2-metylfenyl)-fenylmetanon
LEDER CC1=CC=CC=C1C(=O)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylbenzophenone
Smältpunkt -18°C
Densitet 1.085
Kokpunkt 309°C to 311°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.595
Kvantitet 10 g
Beilstein 2045469
Merck Index 14,7317
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 196.25
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.