Läs mer
2-metylbensofenon, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30319998
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30319998 100 mg
1 options
Produktkod. 30319998 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC15083791
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2-Methylphenyl)phenylmethanone (2-Methylbenzophenone)
CAS 131-58-8
Analyt- eller komponentnamn (2-Methylphenyl)phenylmethanone (2-Methylbenzophenone)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C14 H12 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Orphenadrine Hydrochloride Imp. B (EP), Orphenadrine Imp. B (EP), (2-Methylphenyl)phenylmethanone, 2-Methylbenzophenone, Orphenadrine Hydrochloride Impurity B, Orphenadrine Impurity B
InChI formel InChI=1S/C14H12O/c1-11-7-5-6-10-13(11)14(15)12-8-3-2-4-9-12/h2-10H,1H3
LEDER Cc1ccccc1C(=O)c2ccccc2
IUPAC-namn (2-metylfenyl)-fenylmetanon
Molekylvikt (g/mol) 196.24
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 196,0888 g/mol