Läs mer
2-metylbensofenon, TRC
Produktkod. 30004463
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30004463 1 g
1 options
Produktkod. 30004463 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2897951G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2-Methylphenyl)phenylmethanone (2-Methylbenzophenone)
CAS 131-58-8
Molekylformel C14 H12 O
Kvantitet 1 g
Synonym Methanone, (2-methylphenyl)phenyl-, Benzophenone, 2-methyl- (6CI,7CI,8CI), (2-Methylphenyl)phenylmethanone, 2-Methylbenzophenone, 2-Methylphenyl phenyl ketone, NSC 67362, Phenyl 2-methylphenyl ketone, Phenyl 2-tolyl ketone, Phenyl o-tolyl ketone, Phenyl(2-tolyl)methanone, o-Benzoyltoluene, o-Methylbenzophenone, o-Tolyl phenyl ketone
InChI formel InChI=1S/C14H12O/c1-11-7-5-6-10-13(11)14(15)12-8-3-2-4-9-12/h2-10H,1H3
LEDER Cc1ccccc1C(=O)c2ccccc2
IUPAC-namn (2-metylfenyl)-fenylmetanon
Molekylvikt (g/mol) 196.24
Formel vikt 196.0888