Läs mer
2-metylbenzotiazol-5-ol, 97 %
Produktkod. 15405727
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15405727 1 g 1g
15415727 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15405727 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32937.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-08-2026
CAS: 68867-14-1 | C8H7NOS | 165,21 g/mol
Används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Används som farmaceutisk mellanprodukt
.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68867-14-1
Molekylformel C8H7NOS
Molekylvikt (g/mol) 165.21
MDL-nummer MFCD00192276
InChI-nyckel LAKVUPMDDFICNR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 699799
IUPAC-namn 2-metyl-l,3-bensotiazol-5-ol
LEDER CC1=NC2=CC(O)=CC=C2S1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylbenzothiazol-5-ol
Smältpunkt 185°C to 187°C
Kvantitet 1 g
Synonym 2-methylbenzo d thiazol-5-ol, 5-benzothiazolol, 2-methyl, 2-methyl-5-benzothiazolol, 2-methylbenzothiazol-5-ol, 5-benzothiazolol,2-methyl, 5-hydroxy-2-methylbenzothiazole, 2-methyl-benzothiazol-5-ol, 2-methyl-5-hydroxybenzothiazole
Formel vikt 165.21
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.