Läs mer
2-metylbenzotiazol-6-ol, 96 %
Produktkod. 15486677
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15486677 5 g 5g
15496677 250 mg 250mg
15476677 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15486677 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33812.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-10-2026
CAS: 68867-18-5 | C8H7NOS | 165,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68867-18-5
Molekylformel C8H7NOS
Molekylvikt (g/mol) 165.21
MDL-nummer MFCD00227234
InChI-nyckel ROFBPPIQUBJMRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-6-benzothiazolol, 2-methylbenzo d thiazol-6-ol, 6-benzothiazolol, 2-methyl, 2-methylbenzothiazol-6-ol, 6-hydroxy-2-methylbenzothiazole, 6-hydroxy-2-methylbenzthiazole, pubchem17329, 2-methyl-benzothiazol-6-ol, 2-methyl-6-hydroxybenzothiazole, 6-hydroxy-2-methyl-benzothiazole
PubChem CID 759304
IUPAC-namn 2-metyl-l,3-bensotiazol-6-ol
LEDER CC1=NC2=CC=C(O)C=C2S1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylbenzothiazol-6-ol
Smältpunkt 159 °C till 161 °C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 165.21
Procent renhet 96%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Methylbenzothiazol-6-ol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-Hydroxy-2-methylbenzothiazole
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.