missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Methylbenzothiazole-6-carboxylic Acid (~90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methylbenzothiazole-6-carboxylic Acid |
| CAS | 6941-28-2 |
| Molekylformel | C9H7NO2S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-Methyl-6-benzothiazolecarboxylic Acid, 2-Methylbenzo[d]thiazole-6-carboxylic Acid, 6-Carboxy-2-methylbenzothiazole, NSC 60500 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7NO2S/c1-5-10-7-3-2-6(9(11)12)4-8(7)13-5/h2-4H,1H3,(H,11,12) |
| LEDER | Cc1nc2ccc(cc2s1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-methyl-1,3-benzothiazole-6-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 193.22 |
| Formel vikt | 193.0197 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?