Läs mer
2-Methylbenzothiazole, 99%
Produktkod. 15294634 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15294634 25 g Glasflaska 25g
10031840 100 g Glasflaska 100g
15204644 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15294634 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 150380250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 120-75-2 | C8H7NS | 149.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 120-75-2
Molekylformel C8H7NS
Molekylvikt (g/mol) 149.21
InChI-nyckel DXYYSGDWQCSKKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylbenzothiazole, benzothiazole, 2-methyl, 2-methybenzothiazole, 2-methyl-benzothiazole, benzothiazole, methyl, usaf ek-1853, unii-7lx1xe6h8w, 2-methylbenzo d thiazole, 2-methyl benzothiazole, 7lx1xe6h8w
PubChem CID 8446
IUPAC-namn 2-metyl-l,3-bensotiazol
LEDER CC1=NC2=CC=CC=C2S1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylbenzothiazole
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 99.0
Smältpunkt 12.0°C to 14.0°C
Färg Bärnsten till färglös
Densitet 1.2000g/mL, 1.2
Kokpunkt 238.0°C
Flampunkt 102°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.6150 to 1.6180
Kvantitet 25 g
Beilstein 27,46
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: ssluble in ether and chloroform
Formel vikt 149.21
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.