Läs mer
2-Methylbenzothiazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methylbenzothiazole |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7NS/c1-6-9-7-4-2-3-5-8(7)10-6/h2-5H,1H3 |
| Formel vikt | 149.0299 |