Läs mer
2-metylbenzotrifluorid, 97 %
Produktkod. 11485437
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11485437 5 g 5g
11475437 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11485437 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23453.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
CAS: 13630-19-8 | C8H7F3 | 160,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13630-19-8
Molekylformel C8H7F3
Molekylvikt (g/mol) 160.14
MDL-nummer MFCD00153204
InChI-nyckel DVFVNJHIVAPTMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylbenzotrifluoride, 1-methyl-2-trifluoromethyl benzene, 2-trifluoromethyl toluene, 1-methyl-2-trifluoromethyl-benzene, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-xylene, benzene, methyl trifluoromethyl, benzene, 1-methyl-2-trifluoromethyl, 2-methyl-1-trifluoromethyl benzene, trifluoromethyltoluene, pubchem1657
PubChem CID 2775324
IUPAC-namn 1-metyl-2-(trifluormetyl)bensen
LEDER CC1=CC=CC=C1C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylbenzotrifluoride
Densitet 1.174
Kokpunkt 125 °C till 126 °C
Brytningsindex 1.435
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1940501
Formel vikt 160.14
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.