Läs mer
2-metylbensoxazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11414624
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11414624 500 g 500g
11494614 25 g 25g
11404624 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11414624 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13198.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 95-21-6 | C8H7NO | 133.15 g/mol
2-metylbensoxazol har använts vid syntes av bis-styrylfärgämnen. Det används också inom medicin och för syntes av andra organiska föreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applications
2-Methylbenzoxazole has been used in synthesis of bis-styryl dyes. It is also used in medicine and for the synthesis of other organic compounds.
Solubility
Not miscible in water.
Notes
It is sensitive to light. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95-21-6
Molekylformel C8H7NO
Molekylvikt (g/mol) 133.15
MDL-nummer MFCD00005771
InChI-nyckel DQSHFKPKFISSNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylbenzoxazole, 2-methylbenzo d oxazole, 2-methylbenzoxazol, benzoxazole, 2-methyl, 2-methyl-benzoxazole, usaf ek-982, 2-methyl-benzooxazole, 2-methyl-4,5-benzoxazole, 2-methylbenzoxazol czech, unii-z0p021v3ti
PubChem CID 7225
ChEBI CHEBI:51603
IUPAC-namn 2-methyl-1,3-benzoxazole
LEDER CC1=NC2=CC=CC=C2O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylbenzoxazole
Smältpunkt 2°C to 4°C
Kokpunkt 200°C to 201°C
Flampunkt 85°C (185°F)
Kvantitet 500 g
Beilstein 112297
Formel vikt 133.15
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.