Läs mer
2-metylbensylalkohol, 98 %
Produktkod. 11480603
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11480603 10 g 10g
11490603 50 g 50g
11400613 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11480603 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12696.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 89-95-2 | C8H10O | 122,167 g/mol
2-metylbensylalkohol är allmänt använd stark mobilfasadditiv i HPLC. den kan användas för att producera 2-metyl-bensaldehyd vid en temperatur av 20 °C. Det kommer att behöva reagenspyridiniumklorkromat med reaktionstid på 10 min.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-metylbensylalkohol är allmänt använt starkt mobilfasadditiv i HPLC. den kan användas för att producera 2-metyl-bensaldehyd vid en temperatur av 20 °C. Det kommer att behöva reagenspyridiniumklorkromat med reaktionstid på 10 min.
Löslighet Löslig i metanol
0,1 g/ml.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från syror, syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89-95-2
Molekylformel C8H10O
Molekylvikt (g/mol) 122.167
MDL-nummer MFCD00004622
InChI-nyckel XPNGNIFUDRPBFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylbenzyl alcohol, o-tolylmethanol, o-tolyl alcohol, 2-methylphenyl methanol, o-methylbenzyl alcohol, benzenemethanol, 2-methyl, toluene-methanol, benzyl alcohol, o-methyl, unii-7l3m6y04nc, alpha-hydroxy-o-xylene
PubChem CID 6994
ChEBI CHEBI:27724
IUPAC-namn (2-metylfenyl)metanol
LEDER CC1=CC=CC=C1CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylbenzyl alcohol
Smältpunkt 33 °C till 37 °C
Kokpunkt 219 °C
Flampunkt 104 °C (219 °F)
Brytningsindex 1.5408
Kvantitet 10 g
Beilstein 1929783
Löslighetsinformation Löslig i metanol 0,1 g/ml.
Formel vikt 122.17
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.