Läs mer
2-metylbensylbromid, 98 %
Produktkod. 11490317
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490317 25 g 25g
11400327 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11490317 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21717.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1063.83 SEK
    954.65 SEK / 25g
    Save 109.18 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
CAS: 89-92-9 | C8H9Br | 185,064 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89-92-9
Molekylformel C8H9Br
Molekylvikt (g/mol) 185.064
MDL-nummer MFCD00000174
InChI-nyckel WGVYCXYGPNNUQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-2-methylbenzene, alpha-bromo-o-xylene, o-xylyl bromide, o-methylbenzyl bromide, 2-xylyl bromide, 2-bromomethyl toluene, 2-methylbenzylbromide, benzene, 1-bromomethyl-2-methyl, a-bromo-o-xylene
PubChem CID 6992
IUPAC-namn 1-(brommetyl)-2-metylbensen
LEDER CC1=CC=CC=C1CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylbenzyl bromide
Smältpunkt 18 °C till 20 °C
Densitet 1.381
Kokpunkt 216 °C till 217 °C
Flampunkt 82 °C (179 °F)
Brytningsindex 1.575
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1701
Beilstein 636333
Merck Index 14,10090
Formel vikt 185.07
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Methylbenzyl bromide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: .alpha.-Bromo-o-xylene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.