Läs mer
2-metylbensylklorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11405513
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11405513 100 g 100g
11495503 25 g 25g
11415513 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11405513 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13448.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 552-45-4 | C8H9Cl | 140.61 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 552-45-4
Molekylformel C8H9Cl
Molekylvikt (g/mol) 140.61
MDL-nummer MFCD00000899
InChI-nyckel VQRBXYBBGHOGFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylbenzyl chloride, 1-chloromethyl-2-methylbenzene, o-xylyl chloride, alpha-chloro-o-xylene, o-methylbenzyl chloride, o-chloromethyl toluene, benzene, 1-chloromethyl-2-methyl, 2-methylbenzylchloride, 2-chloromethyl toluene, unii-eqt3v044tw
PubChem CID 11093
IUPAC-namn 1-(klormetyl)-2-metylbensen
LEDER CC1=CC=CC=C1CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylbenzyl chloride
Smältpunkt 2°C
Densitet 1.081
Kokpunkt 197°C to 199°C
Flampunkt 73°C (163°F)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.541
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 386016
Merck Index 14,10091
Formel vikt 140.61
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.