Läs mer
2-Methylbenzyl mercaptan, 97%
Produktkod. 11412488
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11412488
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15816.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 7341-24-4 | C8H10S | 138.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7341-24-4
Molekylformel C8H10S
Molekylvikt (g/mol) 138.23
MDL-nummer MFCD00022074
InChI-nyckel PJUDFYDAJBQPEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylphenyl methanethiol, 2-methylbenzyl mercaptan, 2-methylbenzylmercaptan, 2-methylbenzenemethanethiol, o-methylbenzyl mercaptan, o-tolylmethanethiol, o-tolyl-methanethiol, 2-methylphenyl methane-1-thiol
PubChem CID 288028
IUPAC-namn (2-methylphenyl)methanethiol
LEDER CC1=CC=CC=C1CS
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylbenzyl mercaptan
Kokpunkt 56°C to 58°C (5 mmHg)
Odör Stench
Brytningsindex 1.572
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 2040956
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 138.23
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.